Learn More
1-(3-bromopropoxy)-2-nitrobenzene, 90+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10341263 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10341263 5 g Bottiglia in vetro 5g
10649964 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10341263 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 385240050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Identificatori chimici
CAS 104147-69-5
Numero MDL MFCD00596660
InChI Key HPZBIRIHQKSGGT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-3-bromopropoxy-2-nitrobenzene, 1-3-bromo-propoxy-2-nitro-benzene
PubChem CID 7172300
IUPAC Name 1-(3-bromopropoxy)-2-nitrobenzene
SMILES C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])OCCCBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(3-Bromopropoxy)-2-nitrobenzene
CAS min. % 90.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 36°C to 39°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 131°C to 132°C (0.5 mmHg)
Punto d'infiammabilità 150°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 90% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H10BrNO3
Formula lineare NO2C6H4O(CH2)3Br
Quantità 5 g
Molecular Weight (g/mol) 260.09
Peso formulazione 260.09
Percent Purity 90+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-(3-Bromopropoxy)-2-nitrobenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.