Learn More
1-(3-Bromopropyl)-1,3-dihydro-3-(1-methylethenyl)-2H-benzimidazol-2-one, TRC
Codice prodotto. 30179865
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30179865 1 g 1g
30179726 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30179865 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6874051G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 864267-63-0
Formula molecolare C13H15BrN2O
Molecular Weight (g/mol) 295.18
Sinonimo 1-(3-Bromopropyl)-1,3-dihydro-3-(1-methylethenyl)-2H-benzimidazol-2-one , 1-(3-Bromopropyl)-3-prop-1-en-2-ylbenzimidazol-2-one
IUPAC Name 1-(3-bromopropyl)-3-(prop-1-en-2-yl)-1,3-dihydro-2H-benzo[d]imidazol-2-one
SMILES O=C1N(CCCBr)C2=CC=CC=C2N1C(C)=C
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(3-Bromopropyl)-1,3-dihydro-3-(1-methylethenyl)-2H-benzimidazol-2-one
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C13H15BrN2O/c1-10(2)16-12-7-4-3-6-11(12)15(13(16)17)9-5-8-14/h3-4,6-7H,1,5,8-9H2,2H3
Peso formulazione 294.04