Learn More
1,3-Butadiene 400 μg/mL in N,N-Dimethylacetamide, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30317211
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30317211 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30317211 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREV10860500DA400
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Butadiene
CAS 106-99-0
Nomi componenti o analita 1,3-Butadiene
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C4 H6
Concentrazione 400 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 1,3-Butadiene, Biethylene, Bivinyl, Butadiene, Butadiene-1,3, Divinyl, Erythrene, Vinylethylene, α,γ-Butadiene
InChI Formula InChI=1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2
SMILES C=CC=C
IUPAC Name buta-1,3-diene
Solvent or Matrix N,N-Dimethylacetamide
Industry Type Food Testing
Molecular Weight (g/mol) 54.09
Quantità 5 mL
Peso formulazione 54.047 g/mol