Learn More
1,3-Butadiene 50 μg/mL in N,N-Dimethylacetamide, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,3-Butadiene |
| CAS | 106-99-0 |
| Nomi componenti o analita | 1,3-Butadiene |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C4 H6 |
| Concentrazione | 50 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | 1,3-Butadiene, Biethylene, Bivinyl, Butadiene, Butadiene-1,3, Divinyl, Erythrene, Vinylethylene, α,γ-Butadiene |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2 |
| SMILES | C=CC=C |
| Vedi altri risultati |