Learn More
1,3-Butadiene diepoxide, 98+%, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11954761 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11954761 50 mL AcroSeal™ Glass Bottle 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11954761 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 330070500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Butadiene diepoxide
Nota nome 98+%
CAS 1464-53-5
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 2.0°C to 4.0°C
Densità 1.1100g/mL
Punti di ebollizione 56.0°C to 58.0°C (25.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 45°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula molecolare C4H6O2
Indice di rifrazione 1.4325 to 1.4345
Quantità 50 mL
Gravità specifica 1.11
Sinonimo diepoxybutane, 1,3-butadiene diepoxide, 2,2'-bioxirane, butadiene diepoxide, dioxybutadiene, butadiene dioxide, bioxirane, butane diepoxide, 1,2:3,4-diepoxybutane, butadiendioxyd
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible with water, hydrolyzes. Other solubilities: miscible with ethanol, react with alcohols, acids, amines, soluble in aprotonic organic solvents
InChI Key ZFIVKAOQEXOYFY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C(O1)C2CO2
IUPAC Name 2-(oxiran-2-yl)oxirane
Molecular Weight (g/mol) 86.09
PubChem CID 11254
ChEBI CHEBI:23704
Peso formulazione 86.09
Percent Purity 98+%