Learn More
1,3-butadiene, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 12939454 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 ml
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12939454 1 ml 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 12939454 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore S600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.14€
    46.23€ / 1mL
    Risparmia 23.91€
    34% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-01-2027
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Includes
Fiala per autocampionatore, certificato di analisi Traceable a norma NIST accreditato da ISO/IEC 17025 e guida ISO/IEC 34, scheda di sicurezza
Materiali di riferimento con certificazione Traceable-NIST e guida ISO/IEC 34
Standard organico prodotto per GC, GC/MS, HPLC, LC/MS e altri strumenti di analisi
AnalitaN. CASConcentrazione
1,3-Butadiene106-99-01000 μg/ml
Certifications
Accreditato da A2LA per ISO/IEC 17025 e Guida ISO/IEC 34 e certificato da UL-DQS secondo le norme ISO 9001
Compliance
Conformità allo standard GHS/OSHA
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Butadiene
Imballaggio 2mL amber prescored glass ampule
CAS 106-99-0, 67-56-1
CAS min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS max % 0.1, 99.9
Formula molecolare C4H6
Da utilizzare con (apparecchiatura) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI Key KAKZBPTYRLMSJV-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES C=CC=C
IUPAC Name buta-1,3-diene
Solvent or Matrix Methanol-P and T
Molecular Weight (g/mol) 54.092
PubChem CID 7845
Quantità 1 ml
ChEBI CHEBI:39478
Prodotto destinato al solo uso in laboratorio