Specifications
| Materiale o nome chimico | (±)-1,3-Butanediol |
| CAS min. % | 98.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | -54.0°C |
| Colore | Brown to Colorless |
| Densità | 1.0100g/mL |
| Punti di ebollizione | 203.0°C to 204.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 109°C |
| Residuo della combustione | 0.05% max. |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Show More |