Learn More
(±)-1,3-Butanediol, 99%, extra pure
Codice prodotto. 10386260 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
250mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10386260 1 L Bottiglia in vetro 1L
10145593 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10559990 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10063713 10 L Plastic drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10386260 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 107620010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 107-88-0 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-88-0
Formula molecolare C4H10O2
Molecular Weight (g/mol) 90.12
Numero MDL MFCD00004554
InChI Key PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-butanediol, 1,3-butylene glycol, 1,3-dihydroxybutane, methyltrimethylene glycol, 1,3-butandiol, 1-methyl-1,3-propanediol, beta-butylene glycol, 1,3 butylene glycol, 1,3-butylenglykol, rs-1,3-butandiol
PubChem CID 7896
ChEBI CHEBI:52683
IUPAC Name butane-1,3-diol
SMILES CC(CCO)O
Specifica
Materiale o nome chimico (±)-1,3-Butanediol
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -54.0°C
Colore Brown to Colorless
Densità 1.0100g/mL
Punti di ebollizione 203.0°C to 204.0°C
Punto d'infiammabilità 109°C
Residuo della combustione 0.05% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH(OH)CH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.4385 to 1.4405
Quantità 1 L
Beilstein 01, 477
Indice di Merck 15, 1570
Gravità specifica 1.01
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, methyl ethyl ketone, ethanol, slightly soluble in ether, practically insoluble in aliphatic hydrocarbons,, benzene, toluene and ccl4.
Viscosità 24.6 mm2/s (50°C)
Peso formulazione 90.12
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Liquid