Learn More
1,3-Butanediol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,3-Butanediol |
| CAS | 107-88-0 |
| Formula molecolare | C4 H10 O2 |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | (RS)-1,3-Butanediol, (±)-Butane-1,3-diol, 1,3-Butylene glycol, 1,3-Dihydroxybutane, 1-Methyl-1,3-propanediol, 13BGK, 3-Hydroxy-1-butanol, Butylene glycol, DL-1,3-Butanediol, Jeechem Bugl, Methyltrimethylene glycol, NSC 402145, Niax DP 1022, β-Butylene glycol |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | CC(O)CCO |
| IUPAC Name | butane-1,3-diol |
| Molecular Weight (g/mol) | 90.12 |
| Peso formulazione | 90.0681 |