Learn More
1-(3-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10332383
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10332383 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10493172 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10332383 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB10071CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 3226-34-4
Formula molecolare C8H7ClO2
Molecular Weight (g/mol) 170.59
Numero MDL MFCD00100492
InChI Key GBWVDQBTXFIIJF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-3-chloro-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-3-chloro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 3'-chloro-2'-hydroxyacetophenone, ethanone,1-3-chloro-2-hydroxyphenyl, 2'-hydroxy-3'-chloroacetophenone, 2'-hydroxy-3'-chloro acetophenone, 1-3-chloro-2-hydroxyphenyl-ethanone, 1-3-chloro-2-hydroxy-phenyl-ethanone, 1-3-chloro-2-hydroxyphenyl ethanone #, 2 inverted exclamation mark-hydroxy-3-chloroacetophenone
PubChem CID 593414
IUPAC Name 1-(3-chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=C(O)C(Cl)=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(3-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 170.59
Percent Purity 97%
Grado Caratteristiche