Learn More
1-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)homopiperazine, 98%
Codice prodotto. 11469400
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11469400 5 g 5g
11459400 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11469400 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H50263.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 231953-40-5 | C11H13ClF3N3 | 279.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 231953-40-5
Formula molecolare C11H13ClF3N3
Molecular Weight (g/mol) 279.69
Numero MDL MFCD00238856
InChI Key PKKLERQDFWUWNM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl-1,4-diazepane, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl-1,4-diazepane, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl homopiperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl pyrid-2-yl homopiperazine, 1-3-chloranyl-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl-1,4-diazepane, acmc-20ap02, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl homopiperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl-1,4-diazepane
PubChem CID 735734
IUPAC Name 1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1,4-diazepane
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(N=C1)N1CCCNCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)homopiperazine
Punti di ebollizione 128°C (1 mmHg)
Quantità 5 g
Numero UN UN2735
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 279.69
Percent Purity 98%