Learn More
1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]piperazine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10190652
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10190652 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10753663 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10190652 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SEW04036CB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 132834-59-4
Formula molecolare C10H11ClF3N3
Molecular Weight (g/mol) 265.66
Numero MDL MFCD00173934
InChI Key RRIPRMGRQRYRRG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl piperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl piperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl pyrid-2-yl piperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl piperazine, piperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 3-chloro-5-trifluoromethyl-2-piperazinopyridine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl-piperazine, piperazine,1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl
PubChem CID 667619
IUPAC Name 1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(N=C1)N1CCNCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]piperazine
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 265.66
Percent Purity 97%