Learn More
1,3-Cyclohexanebis(methylamine), 99%, mixture of cis and trans
Codice prodotto. 10684672 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
Codice prodotto. 10684672
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2579-20-6 | C8H18N2 | 142.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2579-20-6
Formula molecolare C8H18N2
Molecular Weight (g/mol) 142.24
Numero MDL MFCD00001522
InChI Key QLBRROYTTDFLDX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-cyclohexanedimethanamine, 1,3-cyclohexanebis methylamine, 1,3-bis aminomethyl cyclohexane, cyclohexane-1,3-diyldimethanamine, 1,3-di aminomethyl cyclohexane, kodak silver halide solvent hs-103, cyclohexane, 1,3-bis aminomethyl, 3-aminomethyl cyclohexyl methanamine, 3-aminomethyl cyclohexyl methylamine
PubChem CID 17406
IUPAC Name [3-(aminomethyl)cyclohexyl]methanamine
SMILES C1CC(CC(C1)CN)CN
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Cyclohexanebis(methylamine)
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -70°C
Colore Colorless
Densità 0.9400g/mL
Punti di ebollizione 220°C
Punto d'infiammabilità 106°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H10(CH2NH2)2
Indice di rifrazione 1.4920 to 1.494
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.94
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether
Peso formulazione 142.24
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3-Cyclohexanebis(methylamine), mixture of cis and trans
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.