Learn More
1,3-Cyclohexanediol, 98%, mixture of cis and trans
Codice prodotto. 10427680 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
Codice prodotto. 10427680
Marca: Thermo Scientific Acros 111140100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 504-01-8 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 504-01-8
Formula molecolare C6H12O2
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Numero MDL MFCD00039458
InChI Key RLMGYIOTPQVQJR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-cyclohexanediol, resorcitol, 1,3-dihydroxycyclohexane, 1,3-benzenediol, hexahydro, cis-1,3-cyclohexandiol, trans-1,3-cyclohexanediol, trans-1,3-cyclohexanol, 1,3-cyclohexanediol,c&t, acmc-209ll9, acmc-209po7
PubChem CID 10433
IUPAC Name cyclohexane-1,3-diol
SMILES C1CC(CC(C1)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Cyclohexanediol
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 30°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 246°C to 247°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H10(OH)2
Indice di rifrazione 1.4950 to 1.497
Quantità 10 g
Beilstein 06, 740
Peso formulazione 116.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Viscous Liquid After Melting