Learn More
1,3-Cyclohexanedione, 97%
Codice prodotto. 10112570 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10112570
Marca: Thermo Scientific Acros 111171000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 504-02-9 | C6H8O2 | 112.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 504-02-9
Formula molecolare C6H8O2
Molecular Weight (g/mol) 112.13
Numero MDL MFCD00001585
InChI Key HJSLFCCWAKVHIW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-cyclohexanedione, dihydroresorcinol, 1,3-cyclohexandione, 1,3 cyclohexanedione, hydroresorcinol, resorcinol, dihydro, 1,3-cyclohexanone, unii-6uk3d2bxjt, 1,3-benzenediol, dihydro, 1,3-cyclohexane dione
PubChem CID 10434
ChEBI CHEBI:17766
IUPAC Name cyclohexane-1,3-dione
SMILES C1CC(=O)CC(=O)C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Cyclohexanedione
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione >101°C
Colore Beige to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 1% max. Sodium chloride (Argentometry)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C6H8(=O)2
Quantità 100 g
Beilstein 07, 554
Fieser 01,178
Indice di Merck 15, 3196
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform,acetone and,boiling benzene,slightly soluble in ether,carbon disulfide and,petroleum ether
Peso formulazione 112.13
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3-Cyclohexanedione
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/