Learn More
1,3-Cyclopentanedione, 99%
Codice prodotto. 10104340 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10104340 5 g Bottiglia in vetro 5g
10391384 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10104340 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 175720050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 3859-41-4 | C5H6O2 | 98.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3859-41-4
Formula molecolare C5H6O2
Molecular Weight (g/mol) 98.10
Numero MDL MFCD00001405
InChI Key LOGSONSNCYTHPS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77466
ChEBI CHEBI:41456
IUPAC Name cyclopentane-1,3-dione
SMILES O=C1CCC(=O)C1
Specifications
Materiale o nome chimico 1, 3-Cyclopentanedione
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 148°C to 153°C
Colore Ochre to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C5H6(=O)2
Quantità 5 g
Sinonimo 1,3-cyclopentanedione, 1,3-cyclopentadione, 1.3-cyclopentanedione, cyclopentan-1,3-dion, 1,3cyclopentadione, 1,3 cyclopentadione, 1,3-cyclopentandione, 1,3-dioxocyclopentane, cyclopentan-1,3-dione, 1,3-cyclopentane dione
Peso formulazione 98.1
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder