Learn More
1,3-Di-2-thienyl-2-propen-1-one, 98+%
Codice prodotto. 11374324
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11374324
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L00857.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 2309-48-0 | C11H8OS2 | 220.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2309-48-0
Formula molecolare C11H8OS2
Molecular Weight (g/mol) 220.30
Numero MDL MFCD00014530
InChI Key WCAGHDMFZMUUPQ-AATRIKPKSA-N
Sinonimo 1,3-di-2-thienyl-2-propen-1-one, chembl88104, 1,3-dithienyl-2-propen-1-one, e-1,3-dithiophen-2-ylprop-2-en-1-one, e-1,3-di thiophen-2-yl prop-2-en-1-one, 2e-1,3-bis thiophen-2-yl prop-2-en-1-one, 1-2-thienyl-3-2-thienyl-2-propene-1-one, 1,3-di 2-thienyl prop-2-en-1-one, 1,3-di-2-thienyl-2-propene-1-one
PubChem CID 5463038
IUPAC Name (E)-1,3-dithiophen-2-ylprop-2-en-1-one
SMILES O=C(\C=C\C1=CC=CS1)C1=CC=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Di-2-thienyl-2-propen-1-one
Punto di fusione 98°C to 100°C
Quantità 5 g
Beilstein 143294
Peso formulazione 220.31
Percent Purity ≥98%