Learn More
1,3-Di-o-tolylguanidine, 99%
Codice prodotto. 11436177
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11436177 500 g 500g
11416177 25 g 25g
11426177 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11436177 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25127.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 97-39-2 | C15H17N3 | 239.322 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97-39-2
Formula molecolare C15H17N3
Molecular Weight (g/mol) 239.322
Numero MDL MFCD00008513
InChI Key OPNUROKCUBTKLF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-di-o-tolylguanidine, di-o-tolylguanidine, dotg, vulkacite dotg, ditolylguanidine, 1,3-ditolylguanidine, vulkacit dotg, eveite dotg, vulkacit dotg/c, nocceler dt
PubChem CID 7333
IUPAC Name 1,2-bis(2-methylphenyl)guanidine
SMILES CC1=CC=CC=C1NC(=NC2=CC=CC=C2C)N
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Di-o-tolylguanidine
Punto di fusione 176°C to 178°C
Quantità 500 g
Numero UN UN2811
Peso formulazione 239.32
Percent Purity 99%