Learn More
1,3-Di-tert-butyl-2-methoxybenzene, 99%
Codice prodotto. 15437787
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15437787 250 g 250g
15417787 10 g 10g
15427787 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15437787 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H37487.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1516-95-6 | C15H24O | 220.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1516-95-6
Formula molecolare C15H24O
Molecular Weight (g/mol) 220.36
Numero MDL MFCD20483412
InChI Key OGIJRUWUWSZKAV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-di-tert-butyl-2-methoxybenzene, benzene, 1,3-bis 1,1-dimethylethyl-2-methoxy, 2,6-di-tert-butylanisole
PubChem CID 12794694
IUPAC Name 1,3-ditert-butyl-2-methoxybenzene
SMILES COC1=C(C=CC=C1C(C)(C)C)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Di-tert-butyl-2-methoxybenzene
Colore Colorless to Yellow
Punti di ebollizione 124°C (9 mmHg)
Quantità 250 g
Peso formulazione 220.35
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid