Learn More
1,3-Di-tert-butylbenzene, 99%
Codice prodotto. 11469796
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11469796 1 g 1g
11479796 5 g 5g
11489796 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11469796 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20290.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1014-60-4 | C14H22 | 190.33 g/mol
1,3-Di-tert-butylbenzene is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,3-Di-tert-butylbenzene is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in cool, dry place in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1014-60-4
Formula molecolare C14H22
Molecular Weight (g/mol) 190.33
Numero MDL MFCD00008830
InChI Key ILNDSSCEZZFNGE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-di-tert-butylbenzene, benzene, 1,3-bis 1,1-dimethylethyl, benzene, m-di-tert-butyl, m-di-tert-butylbenzene, 1,3-di-t-butylbenzene, 1,3-ditert-butyl-benzene, 1,3-ditertiarybutylbenzene, 1,3-di-tert-butyl-benzene, acmc-1bo58, 1,3-bis tert-butyl benzene
PubChem CID 136810
IUPAC Name 1,3-ditert-butylbenzene
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC=C1)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Di-tert-butylbenzene
Punto di fusione 10°C to 11°C
Densità 0.859
Punti di ebollizione 106°C to 107°C (18 mmHg)
Punto d'infiammabilità 83°C (183°F)
Indice di rifrazione 1.488
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 190.33
Percent Purity 99%