Learn More
1,3-Diacetoxybenzene, 97%
Codice prodotto. 11484573
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11484573 50 g 50g
11494573 250 g 250g
11474573 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11484573 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11547.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 108-58-7 | C10H10O4 | 194.186 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-58-7
Formula molecolare C10H10O4
Molecular Weight (g/mol) 194.186
Numero MDL MFCD00008701
InChI Key STOUHHBZBQBYHH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-diacetoxybenzene, resorcinol diacetate, 1,3-benzenediol, diacetate, m-phenylenediacetate, resorcinol, diacetate, m-phenylene di acetate, 1,3-dihydroxybenzene diacetate, dihydroxybenzene diacetate, 1,3-phenylene diacetate, 1,3-benzenediol, 1,3-diacetate
PubChem CID 7942
IUPAC Name (3-acetyloxyphenyl) acetate
SMILES CC(=O)OC1=CC(=CC=C1)OC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Diacetoxybenzene
Densità 1.179
Punti di ebollizione 278°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.503
Quantità 50 g
Beilstein 1875007
Peso formulazione 194.19
Percent Purity 98%