Learn More
1,3-Diacetylbenzene, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10347970 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10347970 5 g Bottiglia in vetro 5g
10337970 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10347970 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 170090050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6781-42-6 | Molecular Formula: C10H10O2 | Molecular Weight: 162.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6781-42-6
Formula molecolare C10H10O2
Molecular Weight (g/mol) 162.19
Numero MDL MFCD00008740
InChI Key VCHOFVSNWYPAEF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-diacetylbenzene, 1,1'-1,3-phenylene diethanone, ethanone, 1,1'-1,3-phenylene bis, m-diacetylbenzene, benzene-1,3-bis acetyl, m-acetylacetophenone, m-acetyl acetophenone, 1-3-acetylphenyl ethanone, 1-3-acetylphenyl ethan-1-one, m-diacetyl benzene
PubChem CID 23229
IUPAC Name 1-(3-acetylphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Diacetylbenzene
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 35.0°C to 37.0°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 150.0°C to 155.0°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H4(COCH3)2
Indice di rifrazione 1.5485 to 1.5505
Quantità 5 g
Peso formulazione 162.19
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid After Melting