Learn More
1,3-Diaminocyclohexane, 95+%, mixture of cis and trans isomers
Codice prodotto. 10684363 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10684363 10 mL Bottiglia in vetro 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10684363 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 370240100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3385-21-5 | C6H14N2 | 114.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Diaminocyclohexane
Nota nome Mixture of isomers
CAS 3385-21-5
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 0.9500g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (sum of cis and trans) (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H14N2
Formula lineare C6H10(NH2)2
Indice di rifrazione 1.49
Numero MDL MFCD00059563
Quantità 10 mL
Gravità specifica 0.95
Sinonimo 1,3-diaminocyclohexane, 1,3-cyclohexanediamine, cyclohex-1,3-ylenediamine, ccris 6679, 2,4-diaminocyclohexane, acmc-20ap4j, 1,3-diamino-cyclohexane, cyclohexane-1.3-diamine, rac-1,3-cyclohexanediamine, 1r,3s-3-azaniumylcyclohexyl azanium
InChI Key GEQHKFFSPGPGLN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC(CC(C1)N)N
IUPAC Name cyclohexane-1,3-diamine
Molecular Weight (g/mol) 114.19
PubChem CID 18814
Peso formulazione 114.19
Percent Purity 95+%
Forma fisica Liquid