Learn More
1,3-Diaminopropane, TRC
Codice prodotto. 30361917
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30361917 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30361917 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD41666010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 1,3-Diaminopropane
CAS 109-76-2
Formula molecolare C3H10N2
Quantità 10 g
Sinonimo 1,3-Diamino-n-propane, 1,3-Diaminopropane, 1,3-Propylenediamine, 1,3-Trimethylenediamine, 3-Aminopropylamine, DAP, NSC 8154, TMEDA, Trimethylenediamine, alpha,ω-Propanediamine
InChI Formula InChI=1S/C3H10N2/c4-2-1-3-5/h1-5H2
SMILES NCCCN
Molecular Weight (g/mol) 74.12
Peso formulazione 74.0844