Learn More
1,3-Diazaspiro[4.5]decane-2,4-dione, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10593042
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10593042 1 g 1g
10722357 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10593042 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore JFD02410DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 702-62-5
Formula molecolare C8H12N2O2
Molecular Weight (g/mol) 168.196
Numero MDL MFCD00022404
InChI Key NERNEXMEYQFFHU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-diazaspiro 4.5 decane-2,4-dione, 5,5-pentamethylenehydantoin, hydantoin, pentamethylene, 5,5'-cyclohexanespirohydantoin, 5,5-pentamethylenespirohydantoin, hydantoin, 5,5-pentamethylene, cyclohexanespiro-5'-hydantoin, spiro cyclohexane-1,5'-hydantoin, 2,4-diazaspiro 4.5 decane-1,3-dione, cyclohexane-spiro-5-hydantoin
PubChem CID 12799
IUPAC Name 1,3-diazaspiro[4.5]decane-2,4-dione
SMILES C1CCC2(CC1)C(=O)NC(=O)N2
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Diazaspiro[4.5]decane-2, 4-dione
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 168.19
Percent Purity 97%