Learn More
1,3-Dibromo-2-propanol, 95%
Codice prodotto. 10569082 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10569082 100 g Bottiglia in vetro 100g
10055882 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10569082 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 406541000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 96-21-9 | C3H6Br2O | 217.89 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96-21-9
Formula molecolare C3H6Br2O
Molecular Weight (g/mol) 217.89
Numero MDL MFCD00000216
InChI Key KIHQZLPHVZKELA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-dibromo-2-propanol, 2-propanol, 1,3-dibromo, 1,3-dibromohydrin, glycerol 1,3-dibromohydrin, 2-hydroxy-1,3-dibromopropane, 1,3-dibromo-2-hydroxypropane, alpha-dibromohydrin, .alpha.-dibromohydrin, glycerol alpha,gamma-dibromohydrin, glycerol alpha,gamma-dibromohydrine
PubChem CID 7287
IUPAC Name 1,3-dibromopropan-2-ol
SMILES OC(CBr)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Dibromo-2-propanol
Nota nome pract., 85%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Brown or Colorless to Yellow
Densità 2.1300g/mL
Punti di ebollizione 219°C
Punto d'infiammabilità 46°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH2BrCHOHCH2Br
Indice di rifrazione 1.5500 to 1.554
Quantità 100 g
Beilstein 01, 365
Gravità specifica 2.13
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: very soluble in acetone,ethyl ether and ethanol
Peso formulazione 217.89
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3-Dibromo-2-propanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.