Learn More
1,3-Dibromo-2-propanone, 70%, tech.
Codice prodotto. 10749901 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10749901 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10749901 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 406550250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 816-39-7 | C3H4Br2O | 215.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Dibromo-2-propanone
Nota nome tech., 70%
CAS 816-39-7
CAS min. % 65.0
CAS max % 100.0
Colore Brown to Yellow
Punti di ebollizione 95°C (20.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 65% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C3H4Br2O
Formula lineare BrCH2COCH2Br
Numero MDL MFCD00013540
Quantità 25 g
Sinonimo 1,3-dibromoacetone, 1,3-dibromo-2-propanone, 2-propanone, 1,3-dibromo, 1,3-dibromopropanone, bromomethyl ketone, bromomethylketone, sgqdllrxbrwsp@, 1,3-dibromacetone, acmc-20ap4e, 2-propanone,3-dibromo
InChI Key LQQKDSXCDXHLLF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(=O)CBr)Br
IUPAC Name 1,3-dibromopropan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 215.87
PubChem CID 69952
Peso formulazione 215.87
Percent Purity 70%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3-Dibromo-2-propanone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.