Learn More
1,3-Dibromo-3-methylbutane, 98%
Codice prodotto. 11464447
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11464447 100 g 100g
11444447 5 g 5g
11454447 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11464447 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20468.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 24443-15-0 | C5H10Br2 | 229.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24443-15-0
Formula molecolare C5H10Br2
Molecular Weight (g/mol) 229.94
Numero MDL MFCD00060773
InChI Key XMJFMQSXQQUJTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo butane, 1,3-dibromo-3-methyl, acmc-20ap4g, 2,4-dibromo-2-methylbutane
PubChem CID 141113
IUPAC Name 1,3-dibromo-3-methylbutane
SMILES CC(C)(Br)CCBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Dibromo-3-methylbutane
Densità 1.69
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 100 g
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 229.95
Percent Purity 98%