Learn More
1,3-Dibromo-5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione, TRC
Codice prodotto. 30369003
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30369003 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30369003 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD42527010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Dibromo-5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione
CAS 77-48-5
Formula molecolare C5H6Br2N2O2
Quantità 10 g
Sinonimo 1,3-Dibromo-5,5-dimethyl-hydantoin, 1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin, 1,3-Dibromo-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dione, 1,3-Dibromo-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione, 5,5-Dimethyl-1,3-dibromohydantoin, Dibromantin, Dibromantine, N,N'-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin, N,N'-Dibromodimethylhydantoin, NSC 33305
InChI Formula InChI=1S/C5H6Br2N2O2/c1-5(2)3(10)8(6)4(11)9(5)7/h1-2H3
SMILES CC1(C)N(Br)C(=O)N(Br)C1=O
IUPAC Name 1,3-dibromo-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 285.92
Peso formulazione 283.8796