Learn More
1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin, 98%
Codice prodotto. 10275500 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10275500 25 g Plastic bottle 25g
10347540 500 g Plastic bottle 500g
13408418 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10275500 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 169540250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 77-48-5 | C5H6Br2N2O2 | 285.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77-48-5
Formula molecolare C5H6Br2N2O2
Molecular Weight (g/mol) 285.91
Numero MDL MFCD00003189
InChI Key VRLDVERQJMEPIF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-dibromo-5,5-dimethylhydantoin, dibromantin, dibromantine, take charge orange, dbdmh, n,n'-dibromodimethylhydantoin, 5,5-dimethyl-1,3-dibromohydantoin, 2,4-imidazolidinedione, 1,3-dibromo-5,5-dimethyl, 1,3-dibromo-5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione, unii-v9r5f9i7mz
PubChem CID 6479
IUPAC Name 1,3-dibromo-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
SMILES CC1(C(=O)N(C(=O)N1Br)Br)C
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Dibromo-5, 5-dimethylhydantoin
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 187.0°C to 191.0°C
Colore Cream or Yellow
Punto d'infiammabilità 155°C
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Iodometry)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 25 g
Fieser 01,208; 02,108; 12,158; 15,112
Indice di Merck 15,3022
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.1% (25°C). Other solubilities: soluble in chloroform and glacial acetic acid,0.8% in benzene- 0.02% in ccl4 (25°C),insoluble in hexane,decomposes in ethylalcohol and acetone
Peso formulazione 285.91
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.