Learn More
1,3-Dibromo-5-chlorobenzene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11451030
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11451030 25 g 25g
11431030 1 g 1g
11441030 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11451030 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25411.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 14862-52-3 | Molecular Formula: C6H3Br2Cl | Molecular Weight: 270.348 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14862-52-3
Formula molecolare C6H3Br2Cl
Molecular Weight (g/mol) 270.348
Numero MDL MFCD00070765
InChI Key FNKCOUREFBNNHG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dibromochlorobenzene, 1-chloro-3,5-dibromobenzene, benzene, 1,3-dibromo-5-chloro, pubchem3634, ambsclk-224, intermediates-zcf02139, ksc181m3d, 1,3-dibromo-5-chloro-benzene, tpc-i027, fnkcourefbnnhg-uhfffaoysa
PubChem CID 84676
IUPAC Name 1,3-dibromo-5-chlorobenzene
SMILES C1=C(C=C(C=C1Br)Br)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Dibromo-5-chlorobenzene
Punto di fusione 95°C to 98°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 270.35
Percent Purity 98%