Learn More
1,3-Dibromo-5-fluorobenzene, 98%, ACROS Organics™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiSpezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | 1, 3-Dibromo-5-fluorobenzene |
| Nota nome | 98% |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Colore | Yellow |
| Densità | 2.0180g/mL |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | Br2C6H3F |
| Mehr anzeigen |