Learn More
1,3-Dibromo-5-fluorobenzene, 98+%
Codice prodotto. 11497377
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11497377 25 g 25g
11487377 5 g 5g
11407387 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11497377 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15078.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1435-51-4 | C6H3Br2F | 253.896 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1435-51-4
Formula molecolare C6H3Br2F
Molecular Weight (g/mol) 253.896
Numero MDL MFCD00061119
InChI Key ASWYHZXKFSLNLN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dibromofluorobenzene, 3,5-dibromo-1-fluorobenzene, 1,3-dibromo-5-fluoro-benzene, benzene, 1,3-dibromo-5-fluoro, pubchem1052, acmc-1c2vf, intermediates-zcf02096, 3,5-bromo-1-fluorophenyl, 1,3dibromo-5-fluorobenzene, 3,5-dibromo-fluoro-benzene
PubChem CID 137003
IUPAC Name 1,3-dibromo-5-fluorobenzene
SMILES C1=C(C=C(C=C1Br)Br)F
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Dibromo-5-fluorobenzene
Densità 2.018
Punti di ebollizione 204°C to 206°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.577
Quantità 25 g
Beilstein 2353462
Peso formulazione 253.91
Percent Purity ≥98%