Learn More
1,3-Dibromoacetone, 95%
Codice prodotto. 15417757
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15417757 25 g 25g
15497747 1 g 1g
15407757 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15417757 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H37325.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 816-39-7 | C3H4Br2O | 215.872 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
1,3-Dibromoacetone is used as an antibiotic and antimicrobial agent.
Solubility
Soluble in acetone, chloroform, dichloromethane and methanol.
Notes
Air and moisture sensitive. Incompatible with oxidizing agents and heat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 816-39-7
Formula molecolare C3H4Br2O
Molecular Weight (g/mol) 215.872
Numero MDL MFCD00013540
InChI Key LQQKDSXCDXHLLF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-dibromoacetone, 1,3-dibromo-2-propanone, 2-propanone, 1,3-dibromo, 1,3-dibromopropanone, bromomethyl ketone, bromomethylketone, sgqdllrxbrwsp@, 1,3-dibromacetone, acmc-20ap4e, 2-propanone,3-dibromo
PubChem CID 69952
IUPAC Name 1,3-dibromopropan-2-one
SMILES C(C(=O)CBr)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Dibromoacetone
Punto di fusione 29°C to 30°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 97°C to 98°C (21 mmHg)
Punto d'infiammabilità 102°C (216°F)
Quantità 25 g
Numero UN UN1759
Beilstein 1740389
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in acetone,chloroform,dichloromethane and methanol.
Peso formulazione 215.87
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals or Fused Solid