Learn More
1,3-Dibromoacetone, 95%
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
1,3-Dibromoacetone is used as an antibiotic and antimicrobial agent.
Solubility
Soluble in acetone, chloroform, dichloromethane and methanol.
Notes
Air and moisture sensitive. Incompatible with oxidizing agents and heat.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,3-Dibromoacetone |
| Punto di fusione | 29°C to 30°C |
| Colore | White to Yellow |
| Punti di ebollizione | 97°C to 98°C (21 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 102°C (216°F) |
| Quantità | 1 g |
| Numero UN | UN1759 |
| Beilstein | 1740389 |
| Sensibilità | Moisture sensitive |
| Informazioni di solubilità | Soluble in acetone,chloroform,dichloromethane and methanol. |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 1,3-Dibromoacetone
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dibromoacetone