Learn More
1,3-Dibromoacetone, Technical Grade, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,3-Dibromoacetone |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H4Br2O/c4-1-3(6)2-5/h1-2H2 |
| Peso formulazione | 213.8629 |