Learn More
1,3-Dibromoadamantane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,3-Dibromoadamantane |
| CAS | 876-53-9 |
| Formula molecolare | C10 H14 Br2 |
| Quantità | 20 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H14Br2/c11-9-2-7-1-8(4-9)5-10(12,3-7)6-9/h7-8H,1-6H2/t7-,8+,9+,10- |
| SMILES | Br[C@@]12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@](Br)(C3)C1)C2 |
| IUPAC Name | 1,3-dibromoadamantane |
| Molecular Weight (g/mol) | 294.03 |
| Peso formulazione | 291.9462 |