Learn More
1,3-Dibromobenzene, 97%
Codice prodotto. 10710891 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10710891 10 mL Bottiglia in vetro 10mL
10417390 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10710891 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 186640100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 108-36-1 | C6H4Br2 | 235.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-36-1
Formula molecolare C6H4Br2
Molecular Weight (g/mol) 235.91
Numero MDL MFCD00000078
InChI Key JSRLURSZEMLAFO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-dibromobenzene, benzene, 1,3-dibromo, benzene, m-dibromo, unii-74ef6kh8tc, 1,3-dibromo-benzene, 74ef6kh8tc, 1,3-dibromo benzene, 3,5-dibromobenzene, 1,3-dibrormobenzene, 1, 3-dibromobenzene
PubChem CID 7927
ChEBI CHEBI:37151
IUPAC Name 1,3-dibromobenzene
SMILES BrC1=CC(Br)=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Dibromobenzene
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -7°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.9500g/mL
Punti di ebollizione 218°C to 219°C
Punto d'infiammabilità 93°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H4Br2
Indice di rifrazione 1.6070 to 1.609
Quantità 10 mL
Beilstein 05, 211
Gravità specifica 1.95
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 235.91
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3-Dibromobenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.