Learn More
1,3-Dibromopropane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,3-Dibromopropane |
| CAS | 109-64-8 |
| Formula molecolare | C3 H6 Br2 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | Propane, 1,3-dibromo- (8CI, 9CI, ACI), 1,3-Dibromopropane (ACI), 1,3-Bis(bromo)propane, NSC 62663, Trimethylene bromide, Trimethylene dibromide, α,γ-Dibromopropane, ω,ω'-Dibromopropane |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H6Br2/c4-2-1-3-5/h1-3H2 |
| SMILES | BrCCCBr |
| IUPAC Name | 1,3-dibromopropane |
| Molecular Weight (g/mol) | 201.89 |
| Peso formulazione | 199.8836 |