Learn More
1,3-Dibromotetrafluorobenzene, 98+%
Codice prodotto. 11463637
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11463637 25 g 25g
11443637 1 g 1g
11453637 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11463637 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17392.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 1559-87-1 | C6Br2F4 | 307.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1559-87-1
Formula molecolare C6Br2F4
Molecular Weight (g/mol) 307.87
Numero MDL MFCD00031533
InChI Key UCWKDDQEZQRGDR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73793
IUPAC Name 1,3-dibromo-2,4,5,6-tetrafluorobenzene
SMILES FC1=C(F)C(Br)=C(F)C(Br)=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Dibromotetrafluorobenzene
Densità 2.18
Punti di ebollizione 85°C to 88°C (18 mmHg)
Punto d'infiammabilità 92°C (198°F)
Indice di rifrazione 1.516
Quantità 25 g
Sinonimo 1,3-dibromotetrafluorobenzene, benzene, 1,3-dibromotetrafluoro, benzene, 1,3-dibromo-2,4,5,6-tetrafluoro, 1,3-dibromo-2,4,5,6-tetrafluoro-benzene, benzene,1,3-dibromo-2,4,5,6-tetrafluoro, acmc-1byn7, benzene,3-dibromotetrafluoro, 1,3-dibromotetrafluorobenzene, 98+%
Peso formulazione 307.87
Percent Purity ≥98%