Learn More
1,3-Dichloro-2-butene, cis + trans, 98%, stab. with BHT
Codice prodotto. 11359186
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11359186
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L20334.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 926-57-8 | C4H6Cl2 | 124.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 926-57-8
Formula molecolare C4H6Cl2
Molecular Weight (g/mol) 124.99
Numero MDL MFCD00000861
InChI Key WLIADPFXSACYLS-DUXPYHPUSA-N
Sinonimo 1,3-dichlorobutylene, unii-pwg1e5mrlj, 1,3-dichloro-2-butene, trans-1,3-dichlorobutene-2, 1,3-dichlorobut-2-ene, pwg1e5mrlj, 2-butene, 1,3-dichloro-, e, 2-butene, 1,3-dichloro, e-1,3-dichloro-2-butene, 1,3-dichlorobutene-2
PubChem CID 643911
SMILES C\C(Cl)=C/CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Dichloro-2-butene
Nota nome Cis + Trans
Densità 1.161
Punti di ebollizione 125°C to 129°C
Punto d'infiammabilità 33°C (91°F)
Indice di rifrazione 1.473
Quantità 5 g
Numero UN UN1992
Beilstein 906754
Sensibilità Moisture sensitive
IUPAC Name (2E)-1,3-dichlorobut-2-ene
Peso formulazione 125
Percent Purity 98%