Learn More
1,3-Dichloro-2-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10747495
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10747495 50 g 50g
10180792 1 g 1g
10140842 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10747495 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SEW01636EE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 175205-56-8
Formula molecolare C7H2Cl2F3I
Molecular Weight (g/mol) 340.89
Numero MDL MFCD00084997
InChI Key RLCCFAVBZGICHD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-dichloro-2-iodo-5-trifluoromethyl benzene, 3,5-dichloro-4-iodobenzotrifluoride, 3,5-dichloro-4-iodobenztrifluoride, buttpark 96\50-28, benzene,1,3-dichloro-2-iodo-5-trifluoromethyl, 1,3-bis chloranyl-2-iodanyl-5-trifluoromethyl benzene, 3,5-dichloro-4-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene
PubChem CID 2736838
IUPAC Name 1,3-dichloro-2-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(I)C(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Dichloro-2-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 50 g
Peso formulazione 340.89
Percent Purity 97%