Learn More
1,3-Dichloro-2-iodobenzene, 98%
Codice prodotto. 15431588
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15431588 25 g 25g
15411588 1 g 1g
15421588 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15431588 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H55365.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 19230-28-5 | C6H3Cl2I | 272.89 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19230-28-5
Formula molecolare C6H3Cl2I
Molecular Weight (g/mol) 272.89
Numero MDL MFCD00060658
InChI Key ZMPGXSFTXBOKFM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 140498
IUPAC Name 1,3-dichloro-2-iodobenzene
SMILES ClC1=CC=CC(Cl)=C1I
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Dichloro-2-iodobenzene
Punto di fusione 64°C to 67°C
Quantità 25 g
Sensibilità Light sensitive
Sinonimo 2,6-dichloroiodobenzene, benzene, 1,3-dichloro-2-iodo, pubchem9581, acmc-1c3f6, ksc494i7b, 1,3-dichloro-2-iodo-benzene, #, benzene,1,3-dichloro-2-iodo, attercop-chm at115975
Peso formulazione 272.9
Percent Purity 98%