Learn More
1,3-Dichloro-2-methyl-5-nitrobenzene, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10496662
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10496662 1 g Amber Glass Bottle 1g
10692063 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10496662 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM08058DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
Identificatori chimici
CAS 7149-69-1
Formula molecolare C7H5Cl2NO2
Molecular Weight (g/mol) 206.022
Numero MDL MFCD00174267
InChI Key RUVCGWLHTVGNGI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-dichloro-4-nitrotoluene, 1,3-dichloro-2-methyl-5-nitro-benzene, benzene, 1,3-dichloro-2-methyl-5-nitro, pubchem9506, maybridge1_005049, ksc496m1j
PubChem CID 251670
IUPAC Name 1,3-dichloro-2-methyl-5-nitrobenzene
SMILES CC1=C(C=C(C=C1Cl)[N+](=O)[O-])Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Dichloro-2-methyl-5-nitrobenzene
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 206.03
Percent Purity 95%