Learn More
1,3-Dichloro-2-propanol, 99%
Codice prodotto. 10032320 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10032320 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10184290 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10032320 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 180182500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 96-23-1 | C3H6Cl2O | 128.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96-23-1
Formula molecolare C3H6Cl2O
Molecular Weight (g/mol) 128.98
Numero MDL MFCD00000951
InChI Key DEWLEGDTCGBNGU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-dichloro-2-propanol, dichlorohydrin, 1,3-dichloroisopropanol, 1,3-dichlorohydrin, glycerol 1,3-dichlorohydrin, 2-propanol, 1,3-dichloro, enodrin, 1,3-dichloro-2-hydroxypropane, 1,3-dichloroisopropyl alcohol, sym-glycerol dichlorohydrin
PubChem CID 7289
ChEBI CHEBI:18917
IUPAC Name 1,3-dichloropropan-2-ol
SMILES OC(CCl)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Dichloro-2-propanol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -4.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.3510g/mL
Punti di ebollizione 172.0°C to 176.0°C
Punto d'infiammabilità 74°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClCH2CH(OH)CH2Cl
Indice di rifrazione 1.4820 to 1.4840
Quantità 250 mL
Beilstein 01, 364
Indice di Merck 15, 3084
Gravità specifica 1.351
Informazioni di solubilità Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viscosità 13.9 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 128.99
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3-Dichloro-2-propanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.