Learn More
1,3-Dichloro-2-propanol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,3-Dichloropropan-2-ol |
| Quantità | 50 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H6Cl2O/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2H2 |
| Peso formulazione | 127.9796 |