Learn More
1,3-Dichloro-5-(chloromethyl)benzene, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10501133
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10501133 1 g Amber Glass Bottle 1g
10672463 10 g Amber Glass Bottle 10g
10357684 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10501133 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB00444DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Identificatori chimici
CAS 3290-06-0
Formula molecolare C7H5Cl3
Molecular Weight (g/mol) 195.467
InChI Key ZFLRKAMKGYNFPH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dichlorobenzyl chloride, 1,3-dichloro-5-chloromethyl benzene, benzene, 1,3-dichloro-5-chloromethyl, 3,5-dichlorobenzylchloride, unii-c076i19eql, 5-chloromethyl-1,3-dichlorobenzene, pubchem16695, alpha,3,5-trichlorotoluene, 3,4-dichloro benzyl chloride, ksc495g8l
PubChem CID 137880
IUPAC Name 1,3-dichloro-5-(chloromethyl)benzene
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Dichloro-5-(chloromethyl)benzene
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare Cl2C6H3CH2Cl
Quantità 1 g
Peso formulazione 195.48
Percent Purity 97%