Learn More
1,3-Dichloro-5-iodobenzene, 99%
Codice prodotto. 11454604
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11454604 100 g 100g
11434604 5 g 5g
11444604 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11454604 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13192.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3032-81-3 | C6H3Cl2I | 272.89 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3032-81-3
Formula molecolare C6H3Cl2I
Molecular Weight (g/mol) 272.89
Numero MDL MFCD00001047
InChI Key AATPRMRVLQZEHB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dichloroiodobenzene, 3,5-dichlorophenyl iodide, benzene, 1,3-dichloro-5-iodo, 1,3-dichloro-5-iodo-benzene, 3,5-dichloro-1-iodobenzene, pubchem3693, acmc-209hev, 3,5-dichloro iodobenzene, 3,5-dichloro-iodobenzene, 3,5-dichloro-iodo-benzene
PubChem CID 76424
IUPAC Name 1,3-dichloro-5-iodobenzene
SMILES ClC1=CC(I)=CC(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Dichloro-5-iodobenzene
Punto di fusione 55°C to 59°C
Punti di ebollizione 127°C (20 mmHg)
Quantità 100 g
Beilstein 2242455
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 272.9
Percent Purity 99%