Learn More
1,3-Dichloro-5-isocyanatobenzene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,3-Dichloro-5-isocyanatobenzene |
| CAS | 34893-92-0 |
| Formula molecolare | C7H3Cl2NO |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 3,5-Dichloro-1-isocyanatobenzene, 3,5-Dichlorophenyl isocyanate |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H3Cl2NO/c8-5-1-6(9)3-7(2-5)10-4-11/h1-3H |
| SMILES | Clc1cc(Cl)cc(c1)N=C=O |
| IUPAC Name | 1,3-dichloro-5-isocyanatobenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 188.01 |
| Peso formulazione | 186.9592 |