Learn More
1,3-Dichlorobenzene, 98%
Codice prodotto. 10635972 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
250 mL
500 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
25mL
500mL
5mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10635972 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10426990 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10215530 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10377800 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10011810 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10635972 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 151180250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 541-73-1 | C6H4Cl2 | 147 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 541-73-1
Formula molecolare C6H4Cl2
Molecular Weight (g/mol) 147
Numero MDL MFCD00000573
InChI Key ZPQOPVIELGIULI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-dichlorobenzene, m-phenylene dichloride, m-dichlorobenzol, meta-dichlorobenzene, benzene, 1,3-dichloro, metadichlorobenzene, benzene, m-dichloro, m-phenylenedichloride, m-dcb, 3-dichlorobenzene
PubChem CID 10943
ChEBI CHEBI:36693
IUPAC Name 1,3-dichlorobenzene
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Dichlorobenzene
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -24°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2800g/mL
Punti di ebollizione 172°C to 173°C
Punto d'infiammabilità 67°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H4Cl2
Indice di rifrazione 1.5450 to 1.547
Quantità 25 mL
Beilstein 05, 202
Indice di Merck 15, 3064
Gravità specifica 1.28
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.0123g/100mL water (25°C). Other solubilities: soluble in organic solvents such as alcohol,,benzene,ether
Viscosità 1.045 mPa.s (23°C)
Peso formulazione 147
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid